Fontos dokumentumok
252867
2-(Benzyloxy)ethanol
98%
Szinonimák:
Ethylene glycol monobenzyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 9-(2-hydroxyethyl)-linked synthesis of 2,6-diaminopurines
- synthesis of benzyloxy ethyl methacrylate monomer by esterification with methacryloyl chloride
- a base-free iridium-catalyzed direct alkylation of active methylene compounds with alcohols
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)