Merck
662747
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butanone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.460
sűrűség
1.416 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
CC(Br)C(C)=O
InChI
1S/C4H7BrO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Bromo-2-butanone can be used as a reactant to synthesize:
  • N
  • -(4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-yl)acetamide by reacting with N-acetylguanidine under acidic conditions.
  • Oxazole derivatives by silver triflate catalyzed cyclization reaction with various amides.
  • 2-bromo-5,6-dimethyl[1,3]oxazolo[3,2-b][1,2,4]triazole by treating with 3,5-dibromo-1,2,4-triazole in the presence DBU.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F
Lobbanási pont (C)
51 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[1, 3] Oxazolo [3, 2-b][1, 2, 4] triazoles: a versatile synthesis of a novel heterocycle
Ball Catherine, et al.
Tetrahedron Letters, 51(30), 3907-3909 (2010)
Synthesis of 2, 4-and 2, 4, 5-substituted oxazoles via a silver triflate mediated cyclization
Bailey JL and Sudini RR
Tetrahedron Letters, 55(27) (2014)
Chai Hoon Soh et al.
Journal of combinatorial chemistry, 10(1), 118-122 (2007-12-28)
A microwave-assisted protocol was developed for the construction of di- and monosubstituted 2-aminoimidazoles. The two-step reaction involves the synthesis of N-(1H-imidazol-2-yl)acetamides from readily available alpha-haloketones and N-acetylguanidine, followed by deacetylation. Significant rate enhancement was observed for both steps of the