Merck
383414
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromopropiophenone
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4COCH(Br)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
85-88 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKALOSTUZMFUQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4′-Dibromopropiophenone may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)amino]propanone (aniline ketone).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
SYNTHESIS OF NEW ACTIVATED INDOLES; 3-(4'-BROMOPHENYL)-4, 6-DIMETHOXY-2-METHYLINDOLE.
Wahyuningsih TD.
Indonesian Journal of Chemistry, 4(3), 197-200 (2010)