Fontos dokumentumok
F6001
Fluorobenzene
99%
Szinonimák:
Monofluorobenzene, Phenyl fluoride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.31 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
sűrűség
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?