Merck
380970
Sigma-Aldrich
Sodium cyanide
reagent grade, 97%
About This Item
Lineáris képlet:
NaCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
49.01
Beilstein:
3587243
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.7 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 817 °C)
Teszt
97%
form
powder, chunks or granules
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp
563.7 °C (lit.)
SMILES string
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium cyanide is a hygroscopic salt and moderately strong base. It is soluble in water. Sodium cyanide is a strong nucleophile used to produce nitriles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Asymmetric cyanohydrin formation from aldehydes catalyzed by manganese Schiff base complexes.
Qu Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(2), 187-190 (2010)
Helen W Kreuzer et al.
Journal of forensic sciences, 57(1), 75-79 (2011-11-02)
Sodium and potassium cyanide are highly toxic, produced in large amounts by the chemical industry, and linked to numerous high-profile crimes. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has identified cyanide as one of the most probable agents to
Heterogeneously Catalyzed Oxidative Cyanation of Tertiary Amines with Sodium Cyanide/Hydrogen Peroxide using Polymer-Supported Iron (II) Phthalocyanines as Catalyst.
Singhal S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(8), 1338-1344 (2010)
Victor M Victor et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(10), 3115-3122 (2011-07-23)
Insulin resistance is a feature of polycystic ovary syndrome (PCOS) and is related to mitochondrial and endothelial function. We tested whether hyperandrogenic insulin-resistant women with PCOS, who have an increased risk of vascular disease, display impaired leukocyte-endothelium interactions, and mitochondrial
Copper (I) Bromide-Catalyzed Carbonylative Coupling of Aryl Halides with Phenols, Alcohols and Amines using Sodium Cyanide as C1 Source: A Synthesis of Carboxylic Acid Derivatives.
Prasad PK and Sudalai A.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(10), 2231-2238 (2014)