Fontos dokumentumok
133973
Ethyl bromoacetate
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?