Merck
E33505
Sigma-Aldrich
Ethyl isonipecotate
98%
Szinonimák:
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.21
Beilstein:
118419
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • SMN protein modulators
  • β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
  • Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
  • RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
  • Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)