Merck
E26258
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
98%
Szinonimák:
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.06
Beilstein:
106249
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Teszt
98%
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
sűrűség
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethylene carbonate has been used:
  • In the synthesis of aliphatic polyurethanes using diamines and diols.
  • As a precursor for ring-opening polymerization using KOH as initiator.
  • As a reactant in the preparation of dimethyl carbonate, glycerol carbonate by transesterification reaction.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ring-opening polymerization of ethylene carbonate and depolymerization of poly (ethylene oxide-co-ethylene carbonate).
Lee J-C and Litt MH
Macromolecules, 33(5), 1618-1627 (2000)
Kinetics of the production of glycerol carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl and ethylene carbonate using potassium methoxide, a highly active catalyst.
Esteban J, et al.
Fuel Processing Technology, 138(5), 243-251 (2015)
Synthesis of dimethyl carbonate from transesterification of ethylene carbonate with methanol using immobilized ionic liquid on commercial silica.
Kim K-H, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 27(5), 1441-1445 (2010)
A new route to polyurethanes from ethylene carbonate, diamines and diols.
Rokicki G and Piotrowska A
Polymer, 43(10), 2927-2935 (2002)
Sang-Jae Park et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(7), 2565-2571 (2015-02-04)
Here we describe a class of electric-conducting polymers that conduct electrons via the side chain π-π stacking. These polymers can be designed and synthesized with different chemical moieties to perform different functions, extremely suitable as a conductive polymer binder for
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.