Fontos dokumentumok
749648
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol
97%
Szinonimák:
2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate, [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.454
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
ether
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSFVNEXYCULLEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Synthesis of biotinylated HaloLigands to prepare quantum dot adducts for HaloTag protein-mediated specific labeling of live cells.
- It is one of the key precursors for the total synthesis of tyroscherin and photo-activatable tyroscherin-based affinity reagent used for identification of tyroscherin binding proteins.
- It can be used to link HaloTag enzyme with fluorescent zinc indicator, ZIMIR to monitor the dynamics of regulated secretion of zinc in real time.
- It can also be used to synthesize amphiphiles for DNA and siRNA delivery.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?