Fontos dokumentumok
124230
tert-Butyl bromoacetate
98%
Szinonimák:
Bromoacetic acid tert-butyl ester, t-Butyl bromoacetate, tert-Butyl 2-bromoacetate
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- nitrilotriacetic acid end-functionalized polystyrene by atom transfer radical polymerization
- building block for substituted t-butyl acetates
- dihydropyranyl prelinker which is useful in polymer-assisted deprotection of oligosacchararides
- collagenase inhibitor (S,S,R)-(-)-actinonin It is the starting reagent for the synthesis of N-Oxalylglycine derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)