Merck
528692
Sigma-Aldrich
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
Szinonimák:
1-Bromo-6-tetrahydropyranyloxyhexane, 6-Tetrahydropyraryloxy-1-bromohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
tartalmaz
1% potassium carbonate as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran can be synthesized by reacting 6-bromohexanol and pyridinium p-toluenesulfonate in anhydrous dichloromethane.
Alkalmazás
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a reactant in the synthesis of diethyl 6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hexylphosphonate and 13-(tetrahydo-2H-pyran-2-yloxy)-6-tridecyn-1-ol.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and polymerization kinetics of acrylamide phosphonic acids and esters as new dentine adhesives.
Besse V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(1), 149-157 (2013)
Ashot Khrimian et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(7), 2452-2456 (2008-03-13)
The browntail moth, Euproctis chrysorrhea (L.), is native to Eurasia, where periodic outbreaks result in defoliation of forest, shade, and ornamental trees. In addition to the damage caused by defoliation, human contact with larval urticating hairs often results in severe