Fontos dokumentumok
C11081
Tetrabromomethane
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Carbon tetrabromide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
40 mmHg ( 96 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
crystals
bp
190 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a transfer agent for the copolymerization of methylmethacrylate and p-divinylbenzene to form soluble crosslinked polymers.
- As a catalyst for the aerobic photooxidative synthesis of aromatic esters from benzyl alcohols under metal-free conditions.
- Bromination of adamantane and its derivatives in the presence of iron compounds as catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?