Merck
499633
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) benzyl ether
97%
Szinonimák:
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.51 (lit.)
bp
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCOCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O3/c12-6-7-13-8-9-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJVNVNLFZQFJHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Di(ethylene glycol) benzyl ether may be used as an initiator in the preparation of linear-PLA (poly(L-lactide).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fei Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 19(7), 1423-1429 (2008-06-21)
Two types of 32 arm star polymers incorporating amphiphilic block copolymer arms have been synthesized and characterized. The first type, stPCL-PEG 32, is composed of a polyamidoamine (PAMAM) dendrimer as the core with radiating arms having poly(epsilon-caprolactone) (PCL) as an