Fontos dokumentumok
B57206
3-Bromobenzaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 3-Formylphenyl bromide, 5-Bromobenzaldehyde, m-Bromobenzaldehyde, m-Formylphenyl bromide
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.593 (lit.)
bp
233-236 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
sűrűség
1.587 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?