Fontos dokumentumok
153583
1-(Trimethylsilyl)imidazole
96%
Szinonimák:
N-Trimethylsilylimidazole, TMSI, TSIM
About This Item
Javasolt termékek
grade
synthesis grade
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?