Merck
I202
Sigma-Aldrich
Imidazole
Imidazole
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Méret kiválasztása
5 G
8 330,00 Ft
25 G
15 200,00 Ft
100 G
33 700,00 Ft
500 G
84 300,00 Ft
1 KG
86 700,00 Ft
2 KG
167 000,00 Ft
5 KG
393 000,00 Ft
8 330,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
8 330,00 Ft
25 G
15 200,00 Ft
100 G
33 700,00 Ft
500 G
84 300,00 Ft
1 KG
86 700,00 Ft
2 KG
167 000,00 Ft
5 KG
393 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.08
Beilstein:
103853
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
8 330,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole is a biocompatible molecule that is used as a scaffold for biomimetic applications. It is used as a bioreagent with an ability to hydrogen bond with drugs and proteins. It can be also be used as an additive for the formation of an electrolyte for fuel cell applications.[1][2]
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Imidazole and 1-methyl imidazole in phosphoric acid doped polybenzimidazole, electrolyte for fuel cells
Schechter A and Savinell RF
Solid State Ionics, 147(1-2), 181-187 (2002)
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Imidazole-and imidazolium-containing polymers for biology and material science applications
Anderson EB and Long TE
Polymer, 51(12), 2447-2454 (2010)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Cikkek
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Should this solid be handled in a fume hood?
    1 answer
    1. As per the product's Safety Data Sheet:
      Section 2.2 GHS Label elements, including precautionary statements:
      P260 Do not breathe dust.
      P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
      Section 8.1 Control parameters
      Contains no substances with occupational exposure limit values.
      Use of a fume hood for safe handling of the product is not mandated but is advisable when personal protective equipment as described is not available.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good product has expected.
    Very good product. I like the fact that it was not flakes but a powder.
    Helpful?