Fontos dokumentumok
346128
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)