Fontos dokumentumok
244325
2-Iodobutane
≥98%, contains copper as stabilizer
Szinonimák:
sec-Butyl iodide
Teszt
≥98%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?