Fontos dokumentumok
B59497
1-Bromobutane
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Butyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
509 °F
robbanási határérték
2.8-6.6 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?