Fontos dokumentumok
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane
for synthesis
Szinonimák:
1-Iodobutane, Butyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
208-824-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
18.5 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-103 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 33 °C
sűrűség
1.62 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup