Fontos dokumentumok
414255
1-Chlorobutane
anhydrous, 99.5%
Szinonimák:
Butyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Teszt
99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
robbanási határérték
10.1 %
szennyeződések
<0.002% water
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?