Fontos dokumentumok
B59500
2-Bromobutane
98%
Szinonimák:
sec-Butyl bromide
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
sűrűség
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?