Fontos dokumentumok
148938
2-Iodopropane
contains copper as stabilizer, 99%
Szinonimák:
Isopropyl iodide
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
88-90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
1.703 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CC(C)I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Iodopropane is used as an alkylating agent in the conversion of phenols, alcohols, oximes, carboxylic acids, and heteroatomic compounds (indoles, pyridines, purines, tetrazoles, pyrazoles, and amines) to give corresponding products.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?