Fontos dokumentumok
238295
1-Iodooctane
98%
Szinonimák:
Octyl iodide
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.4878 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
mp
−46-−45 °C (lit.)
sűrűség
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCCCCCI
InChI
1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?