Merck
284513
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, 99.8%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.56
Beilstein:
605632
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.86 (vs air)
gőznyomás
11.8 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.8%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1178 °F
robbanási határérték
7.1 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chlorobenzene may be used in the arylation of 2-isobutylthiazole in the presence of palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine to form 5-phenyl-2-isobutylthiazole. It may also be used as a solvent for the synthesis of rhodium II tetrakis(triphenylacetate) dimer, an efficient rhodium catalyst for nitrene C-H insertion reactions.
Egyéb megjegyzések
The article number 284513-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 284513-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)