Fontos dokumentumok
171883
1-Iodopropane
99%
Szinonimák:
Propyl iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
43 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
sűrűség
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
111.2 °F
Lobbanási pont (C)
44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?