Fontos dokumentumok
167304
1-Iodobutane
99%, contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Butyl iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
sűrűség
1.617 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCI
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Iodobutane is an alkyl halide and is used as an electrophile during SN2 nucleophilic reaction.
Alkalmazás
- S-alkylated 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- N-butyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide by reaction with 1-methylpyrrolidine in ethyl acetate
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)