Merck
135615
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
98%
Szinonimák:
2-methyl-2-bromopropane, tert-Butyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.02
Beilstein:
1730892
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
0.5% potassium carbonate as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.4279 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
organic solvents: miscible
sűrűség
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CC(C)(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromo-2-methylpropane (tert-Butyl bromide) is a versatile reactant in organic synthesis, facilitating the introduction of the tert-butyl group. It causes the massive deguanylation of guanine based-nucleosides and massive deadenylation of adenine based-nucleosides.
Alkalmazás
2-Bromo-2-methylpropane was used to study the massive deadenylation of adenine based-nucleosides induced by halogenated alkanes under physiological conditions.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Deguanylation of guanine based-nucleosides and calf thymus DNA induced by halogenated alkanes at the physiological condition.
Sherchan J and Lee E-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(12), 2318-2328 (2009)
Deadenylation of Adenine Based-Nucleosides and Calf thymus DNA Induced by Halogenated Alkanes at the Physiological Condition.
Sherchan J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(10), 2318-2328 (2009)
tert-Butyl Bromide-Promoted Intramolecular Cyclization of 2-Arylamino Phenyl Ketones and Its Combination with Cu-Catalyzed C-N Coupling: Synthesis of Acridines at Room Temperature
Z Cao, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85, 10167-10174 (2020)