Fontos dokumentumok
238244
Iodocyclohexane
98%
Szinonimák:
Cyclohexyl iodide
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.5441 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.624 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
IC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?