Fontos dokumentumok
I7632
Iodobenzene
98%
Szinonimák:
1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, Phenyl iodide
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.62 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.