Merck
C56352
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
99%
Szinonimák:
tert-Butyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.57
Beilstein:
1730872
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.82 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
sűrűség
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • 2-Chloro-2-methylpropane is an alkylating agent that is used to functionalize molecules with tert-butyl group.
  • It serves as an effective chlorinating agent, in combination with the ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide for converting alcohols into chlorides.
  • It can also be used to prepare tert-butyl ethers by treating with corresponding alcohols.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improved procedure for preparation of t-alkyl aryl ethers.
Camps F, et al.
Synthesis, 03, 186-188 (1982)
Direct Halogenation of Alcohols and Their Derivatives with tert?Butyl Halides in the Ionic Liquid [pmIm]Br under Sonication Conditions?A Novel, Efficient and Green Methodology.
Ranu B C and Jana R
European Journal of Organic Chemistry, 2005(4), 755-758 (2005)
Synthesis and characterization of teranthene: a singlet biradical polycyclic aromatic hydrocarbon having Kekule structures.
Konishi A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(32), 11021-11023 (2010)
Palladium-Catalyzed Cyclization: Regioselectivity and Structure of Arene-Fused C60 Derivatives.
Hashikawa Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(45), 16350-16358 (2017)
Pyrene?Based Y?shaped Solid?State Blue Emitters: Synthesis, Characterization, and Photoluminescence.
Feng X, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 7(12), 2854-2863 (2012)