Fontos dokumentumok
176192
Borane tetrahydrofuran complex solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Borane-THF (1:1), Boron hydride (BH3)-THF (1:1), Tetrahydrofuran-trihydroborane complex, Trihydrido(tetrahydrofuran)boron
About This Item
Javasolt termékek
tartalmaz
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used:
- To synthesize the chiral borane catalyst, which is used in the enantioselective halo-aldol reaction.
- To prepare 9-unsubstituted acridines by reduction of corresponding acridones.
- To reduce nylon surface amide groups to secondary amines.
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?