Fontos dokumentumok
183105
3,3-Dimethyl-1-butanol
97%
Szinonimák:
Neohexanol
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2,3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a ligand in the preparation of nickel based single-molecule magnets.
- In the synthesis of lipophilic alkyl parabens as antifungal agents.
- As a precursor to synthesize hydrocarbon surfactants.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?