Fontos dokumentumok
129240
2,3-Dimethyl-2-butanol
98%
Szinonimák:
Thexyl alcohol
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
sűrűség
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3,4)7/h5,7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?