Fontos dokumentumok
C7527
Choline chloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
crystals
molekulatömeg
Mw 139.62 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of choline acetyltransferase (ChAT) buffer and for choline uptake in cultured human neuroblastoma (SK-N-SH) cells
- for choline standard curve generation for quantifying phospholipase D (PLD) activity
- as a component of slice solution for the dissection of entorhinal-hippocampal brain slices
Szubsztrátok
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1