Merck
538051
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
≥99.6%
Szinonimák:
Isooctyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
Beilstein:
1719280
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.6%
gőzsűrűség
4.49 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.6%
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
robbanási határérték
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble g/L at 20 °C
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Ethyl-1-hexanol is a monohydroxy alcohol reagent. It is a glass-forming alcohol.
Alkalmazás
2-Ethyl-1-hexanol is suitable for use in a study to compare its susceptibilities of dynamic heat capacity and dielectric polarization under isothermal conditions. It may be used to study lipase-catalyzed transesterification (alcoholysis) of rapeseed oil and 2-ethyl-1-hexanol in the absence of solvent. 2-Ethyl-1-hexanol may be used in broadband dielectric spectroscopy studies of the polyalcohols- glycerol, xylitol and sorbitol. It may be used in the preparation of porous beads.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2-Ethyl-1-hexanol and< i> n</i>-heptane diluents mixture effect on textural characteristics of porous styrene-divinylbenzene copolymer beads.
<B> </B>Iayadene F, et al.
Eur. Polymer J., 32(9), 1091-1096 (1996)
Assem A Dewidar et al.
Environmental research, 193, 110532-110532 (2020-11-30)
The performance of a lab-scale biotrickling filter (BTF) inoculated with a mixed fungal consortium was investigated for the simultaneous abatement of 2-ethylhexanol; a hydrophobic semi-volatile organic compound (SVOC), and propylene glycol monomethyl ether (PGME). The BTF performance was investigated in
Slow Debye-type peak observed in the dielectric response of polyalcohols.
Bergman R, et al.
J. Chem. Phys. , 126(10), 10450-10450 (2007)
Lipase-catalyzed transesterification of rapeseed oil and 2-ethyl-1-hexanol.
Linko Y-Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(12), 1411-1414 (1994)
Heiko Huth et al.
The Journal of chemical physics, 126(10), 104503-104503 (2007-03-17)
Dielectric relaxation and dynamic heat capacity measurements are compared for 2-ethyl-1-hexanol near its glass transition temperature Tg in order to further clarify the origin of the prominent Debye-type loss peak observed in many monohydroxy alcohols and other hydrogen-bonding liquids. While