Fontos dokumentumok
N7206
2,2-Dimethyl-1-propanol
99%
Szinonimák:
tert-Butylmethanol, Neoamyl alcohol, Neopentanol, tert-Butyl carbinol, Neopentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
16 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
113-114 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 2,2-Dimethyl-1-propanol can be used in the synthesis of surfactant that stabilize reduced graphene oxide (rGO) dispersion.
- Biodiesel containing branched-chain esters prepared by the transesterification of vegetable oils with 2,2-dimethyl-1-propanol has been reported to show lower crystallization temperature when compared to methyl and ethyl ester counterparts.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?