Fontos dokumentumok
133051
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Szinonimák:
(±)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol, sec-Butylcarbinol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
108.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)