Fontos dokumentumok
M66951
4-Methyl-1-pentanol
97%
Szinonimák:
2-Methyl-5-pentanol, 4-Methyl-1-pentanol, 4-Methylamyl alcohol, Anglamol 6085U, Isohexanol, iso-Hexanol
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
160-165 °C (lit.)
sűrűség
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCWGTDULNUVNBN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?