Merck
136824
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanol
98%
Szinonimák:
tert-Butyl methyl carbinol, Pinacoline alcohol, Pinacolyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
1718948
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
mp
4.8 °C (lit.)
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(7)6(2,3)4/h5,7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFOXKPDFWGNLJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,3-Dimethyl-2-butanol is a potential precursor for prohibited chemical weapons such as soman, a nerve agent. It is a synthetic analog of kairomone.
Alkalmazás
3,3-Dimethyl-2-butanol (pinacolyl alcohol) can be used as a substrate:
  • To study the oxidation of secondary alcohols to ketones using cyclic microwave heating technique.
  • To prepare aryl ethers by reacting with aryl iodide using 4-pyrrolidinopyridine ligand via Cu-catalyzed Ullmann reaction.
3,3-Dimethyl-2-butanol was used in conversion of ribose- and glucose-binding proteins into receptors for pinacolyl methyl phosphonic acid.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J T James et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 7(2), 135-142 (1987-04-01)
Four groups of male and female Sprague-Dawley rats were exposed for 13 weeks to 3,3-dimethyl-2-butanol (PA) at concentrations of 0.00, 0.20, 1.00 or 5.00 mg/l (1 mg/l = 240 ppm). Exposures were for 6 hr per day, 5 days per
3, 3-Dimethyl-1-butanol, a parakairomone component to Aleurodicus dispersus (Hemiptera: Aleyrodidae).
Zheng L-X, et al.
Arthropod-Plant Interactions, 7, 1-7 (2013)
Chemical ionization mass spectral analysis of pinacolyl alcohol and development of derivatization method using p-tolyl isocyanate.
Murty MRVS, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2(10), 1599-1605 (2010)
J T James et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 7(5), 307-312 (1987-10-01)
Sprague-Dawley rats were given 15, 70 and 140 min exposures to 15 mg/l 3,3-dimethyl-2-butanol, pinacolyl alcohol (PA), or 6-hour exposures to 0.2, 1.0 and 5.0 mg/l PA (1 mg/l = 240 ppm). A 50% mortality rate was obtained at the
Ullmann CO coupling of sterically hindered secondary alcohols using excess amount of strongly coordinating monodentate ligands
Sugata H, et al.
Tetrahedron Letters, 58(10), 1015-1019 (2017)