Merck
309435
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanol
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1718835
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
130 °C (lit.)
gőznyomás:
2 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
robbanási határérték
1.2-9 %, 100 °F
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-1-butanol may be used as a solvent in the preparation of ac-tetrahydro-β-naphthylamine from β-naphthylamine via reduction using sodium.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
110.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
ac-Tetrahydro-?-naphthylamine
Waser EBH and Mollering H
Organic Syntheses, 9, 84-84 (1929)
Aroma perception of individual volatile compounds in fresh tomatoes (Lycopersicon esculentum, Mill.) as affected by the medium of evaluation.
Tandon KS, et al.
Postharvest biology and technology, 20(3), 261-268 (2000)
Michael R Connor et al.
Applied and environmental microbiology, 74(18), 5769-5775 (2008-08-05)
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive or substitute. Previously this compound was identified in small quantities in yeast fermentation as one of the fusel alcohols. In this work, we engineered an Escherichia coli strain to produce 3-methyl-1-butanol from glucose via
Identification of character impact odorants of different white wine varieties.
Guth H.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(8), 3022-3026 (1997)
Yan Xu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(8), 3051-3057 (2007-03-16)
The aroma-active compounds in two apple ciders were identified using gas chromatography-olfactometry (GC-O) and GC-mass spectrometry (MS) techniques. The volatile compounds were extracted using solvent-assisted flavor evaporation (SAFE) and headspace solid-phase microextraction (HS-SPME). On the basis of odor intensity, the