Fontos dokumentumok
H1009
Hydrogen peroxide solution
30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
Teszt
29.0-32.0% (titration)
Forma
liquid
eltarthatósági idő
~2 yr
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
30 % (w/w) in H2O
technika/technikák
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
sűrűség
1.110 g/cm3
alkalmasság
suitable for DNA precipitation
alkalmazás(ok)
general analytical
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to treat nasal epithelial cells for H2O2 sensitivity assays
- to treat the human immortal keratinocyte cell line (HaCaT) and the human melanoma cell line (GLL19) to induce senescence
- to incubate brain sections for bromodeoxyuridine (BrdU)/NeuN staining
- in cell proliferation assay to incubate neural stem cells (NE-4C) for in vitro experiments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.