Fontos dokumentumok
258563
2-Methylpentanal
98%
Szinonimák:
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
390 °F
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?