Merck
E14659
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butanol
98%
Szinonimák:
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalcohol’
Méret kiválasztása
100 ML
17 200,00 Ft
500 ML
64 100,00 Ft
17 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
17 200,00 Ft
500 ML
64 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
1731254
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
17 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mar Serrano-Arnaldos et al.
Journal of biotechnology, 325, 91-99 (2020-11-15)
Esters from branched alcohols and dicarboxylic linear acids are widely used as lube bases due to their good performance at low temperatures. This work proposes a new process to synthesize bis(2-ethylbutyl) adipate and bis(2-ethylbutyl) sebacate by using the lipase-based catalyst