317594
Trimethylamine N-oxide
95%
Szinonimák:
TMANO
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
220-222 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYPYRKYUKCHHIB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a demetallation and decarbonylation reagent for organometallic compounds.
- To prepare azomethine ylide by reaction with lithium di-isopropylamide. This, in turn, may be reacted with simple alkenes to obtain corresponding pyrrolidines.
- To mediate the conversion of thiols to disulfides.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.