Fontos dokumentumok
C102504
Cyclohexene oxide
98%
Szinonimák:
1,2-Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
703 °F
robbanási határérték
12.36 %
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC2OC2C1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Polymeric carbon nitride with internal np homojunctions for efficient photocatalytic CO2 reduction coupled with cyclohexene oxidation: This study focuses on the use of cyclohexene oxide in the context of photocatalytic CO2 reduction, highlighting the application of polymeric carbon nitride as a catalyst. The process shows how cyclohexene oxide can be efficiently converted in a coupled reaction that also addresses environmental concerns through CO2 reduction (W Zhen et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?