Fontos dokumentumok
413364
3-(Triethoxysilyl)propyl isocyanate
95%
Szinonimák:
Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO4Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)9-7-8-11-10-12/h4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a bifunctional reagent (isocyanate and ethoxysilyl groups) for the immobilization of cellulose derivatives onto silica matrix to generate bonded type of chiral stationary phases (CSPs).
- To convert 5-amino-1,10-phenanthroline into 5-(N,N-bis-3-(triethoxysilyl)propyl)-ureyl-1,10-phenanthroline, a hydrolysable sol–gel precursor.
- To synthesize ruthenium bipyridyl tethered porous organosilica(Ru-POS) for organo-photocatalysis.
- To synthesize nanoparticle-supported oxime palladacycle catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
223.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?