Fontos dokumentumok
M6514
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
≥97%
Szinonimák:
Silane A174, [3-(Methacryloyloxy)propyl]trimethoxysilane
Teszt
≥97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Isoelectric focusing can lead to pH gradient formation resulting in the swelling or shrinking of gel casts. This can be prevented by using 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate to link polyacrylamide gels to glass plates covalently.
- In situ hybridization using 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate along with poly-L-lysine is a faster and durable method to attach cells, microscopic sections, and total organs to slides/other glass surfaces.
- 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate is also used in the preparation of organic/inorganic hybrid nanomaterials.
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?