Fontos dokumentumok
A3648
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
≥98%
Szinonimák:
APTS, 3-Triethoxysilylpropylamine, APTES
Teszt
≥98%
form
liquid
pH
11 (20 °C, 20 g/L)
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
mp
220-222 °C
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- (3-Aminopropyl)triethoxysilane has been used for the preparation of cadherin surfaces on glass slides.
- It has been used for the preparation of RGD (Arg-Gly-Asp)-treated silicone membranes.
- It has been used for the preparation of the avidin–biotin coverslips.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?