Merck
152544
Sigma-Aldrich
4-Vinyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, mixture of isomers
98%
Szinonimák:
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane, 1-Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, 3,4-Epoxycyclohexylethylene, 3-Ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, Vinylcyclohexene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
sűrűség
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC1CCC2OC2C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-6-3-4-7-8(5-6)9-7/h2,6-8H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLJFKNONPLNAPF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty